Propiconazole mixed isomers 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
470060010 470062500
470060010.EA 174 CHF
470060010. 470062500.
Propiconazole mixed isomers 95%
Propiconazole
Formel: C₁₅H₁₇Cl₂N₃O₂
MW: 342.22 g/mol
Siedepunkt: 480°C
Dichte: 1.289
Flash-Pt: 11°C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00055299
CAS-Nummer: 60207-90-1
EINECS: 262-104-4
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,00791
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance colorless to yellow to light brown clear liquid or viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 % (mixture of isomers)
Refractive index 1.5440 to 1.5480 (20°C, 589 nm)