Sulphadimethoxine 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Amino-N-(2,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzenesulphonamide
469760050 469760250 469761000
469760050.EA 32.7 CHF
469760050. 469760250. 469761000.
Sulphadimethoxine 98%
Sulphadimethoxine
Formel: C₁₂H₁₄N₄O₄S
MW: 310,33 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00057345
CAS-Nummer: 122-11-2
EINECS: 204-523-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to light yellow to cream crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 195°C to 203°C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)