5-Chlorchinolin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
469740010
469740050
469740010.EA
51.9
CHF
469740010.
469740050.
5-Chlorchinolin 97%
5-Chloroquinoline
Formel:
C₉H₆ClN Flash-Pt: 263°C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00239413 CAS-Nummer: 635-27-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to yellow low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
Melting point | 28°C to 32°C |