4-(Dimethylamino)butanoic acid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
469710010 469710050
469710010.EA 112 CHF
469710010. 469710050.
4-(Dimethylamino)butanoic acid 95%
4-(Dimethylamino)butanoic acid
Formel: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044628
CAS-Nummer: 693-11-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 94 to 106 %