3-Pyridineacetic acid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
469620010 469620050
469620010.EA 39.7 CHF
469620010. 469620050.
3-Pyridineacetic acid 95%
3-Pyridineacetic acid
Formel: C₇H₇NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066302
CAS-Nummer: 501-81-5
EINECS: 207-928-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 143°C to 148°C