4-Chlorchinazolin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
469400010 469400050
469400010.EA 47.4 CHF
469400010. 469400050.
4-Chlorchinazolin 95%
4-Chloroquinazoline
Formel: C₈H₅ClN₂
MW: 164,5900 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00228682
CAS-Nummer: 5190-68-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to light brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 100°C to 105°C