2,4-Dimethylhexan 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
469280010
469280050
469280250
469280010.EA
40.7
CHF
469280010.
469280050.
469280250.
2,4-Dimethylhexan 98%
2,4-Dimethylhexane
Formel:
C₈H₁₈ Dichte: 0,7 Flash-Pt: 10°C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00039929 CAS-Nummer: 589-43-5 EINECS: 209-649-6 UN: 1262 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | clear colorless to almost colorless liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Refractive index | 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm) |