Ketorolac tromethamine 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Ketorolac tris salt, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol 5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate, Ketorolac tromethamine salt
469170010 469170050
469170010.EA 87.1 CHF
469170010. 469170050.
Ketorolac tromethamine 98%
Ketorolac tromethamine
Formel: C₁₅H₁₃NO₃·C₄H₁₁NO₃
MW: 376,4037 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00887595
CAS-Nummer: 74103-07-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05324
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %