Clevudine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
469120010 469122500
469120010.EA 682 CHF
469120010. 469122500.
Clevudine 97%
Clevudine
Formel: C₁₀H₁₃FN₂O₅
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00935785
CAS-Nummer: 163252-36-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Loss on drying ≤1 %