Febantel
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: N-(((2-(2-MEthoxyacetamido)-4-(phenylsulphanyl)phenyl)amino)((methoxycarbonyl)imino)methyl)carbamate
468780010 468780050
468780010.EA 93.7 CHF
468780010. 468780050.
Febantel
Febantel
Formel: C₂₀H₂₂N₄O₆S
MW: 446,48 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD01738527
CAS-Nummer: 58306-30-2
EINECS: 261-205-0
Merck Index: 13,03973
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to light yellow powder and/or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 123°C to 129°C
Water ≤1 %