Arabinofuranosyl-guanine hydrate
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
468631000
468635000
468631000.EA
227
CHF
468631000.
468635000.
Arabinofuranosyl-guanine hydrate
Arabinofuranosyl-guanine hydrate
Formel:
C₁₀H₁₃N₅O₅ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00065486 CAS-Nummer: 38819-10-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to almost white crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Water | ≤7 % |