Pimobendan
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
468570010
468572500
468570010.EA
712
CHF
468570010.
468572500.
Pimobendan
Pimobendan
Formel:
C₁₉H₁₈N₄O₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00761648 CAS-Nummer: 74150-27-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,07516 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to light yellow powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Water | ≤1 % |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102.5 % |