Hexahydroindan
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
468530010 468532500
468530010.EA 523 CHF
468530010. 468532500.
Hexahydroindan
Hexahydroindan
Formel: C₉H₁₆
MDL Number: MFCD00021262
CAS-Nummer: 496-10-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance clear colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 % (cis/trans)