Bicyclo[3.3.0]octane 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
468520010 468522500
468520010.EA 524 CHF
468520010. 468522500.
Bicyclo[3.3.0]octane 97%
Bicyclo[3.3.0]octane
Formel: C₈H₁₄
MDL Number: MFCD00060882
CAS-Nummer: 694-72-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance clear colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %