Elvitegravir
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
468510010 468512500
468510010.EA 1130 CHF
468510010. 468512500.
Elvitegravir
Elvitegravir
Formel: C₂₃H₂₃ClFNO₅
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD11846135
CAS-Nummer: 697761-98-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %