Bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate Gemisch aus Isomeren
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Bis(p-tolyl)iodonium hexafluorophosphate
468410010 468410050 468410250
468410010.EA 60.9 CHF
468410010. 468410050. 468410250.
Bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate Gemisch aus Isomeren
Bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate
Formel: C₁₄H₁₄F₆IP
MW: 454,13 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06656584
CAS-Nummer: 60565-88-0
EINECS: 262-301-5
UN: 1759
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to light yellow to light brown to light red crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 170°C to 180°C