Benzo[cd]indol-2(1H)-on
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Naphthostyril, Naphtholactam, Benz[cd]indol-2(1H)-one
468400010 468400050 468400250
468400010.EA 40.5 CHF
468400010. 468400050. 468400250.
Benzo[cd]indol-2(1H)-on
Benzo[cd]indol-2(1H)-on
Formel: C₁₁H₇NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009748
CAS-Nummer: 130-00-7
EINECS: 204-973-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to yellow to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88 %
Melting point 179°C to 183°C