4-(Brommethyl)tetrahydropyran
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
468280010 468280050 468280250
468280010.EA 44.5 CHF
468280010. 468280050. 468280250.
4-(Brommethyl)tetrahydropyran
4-(Brommethyl)tetrahydropyran
Formel: C₆H₁₁BrO
Siedepunkt: 88…90°C (22mmHg)
Dichte: 1.359
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD03788561
CAS-Nummer: 125552-89-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance almost white to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %