2-Brom-9,10-anthrachinon
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
467790010 467790050 467790250
467790010.EA 52 CHF
467790010. 467790050. 467790250.
2-Brom-9,10-anthrachinon
2-Brom-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₄H₇BrO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00474541
CAS-Nummer: 572-83-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance light yellow to brown to dark green crystalline powder and chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 205°C to 211°C