Rilpivirine
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: (E)-4-((4-((4-(2-Cyanovinyl)-2,6-dimethylphenyl)amino)pyrimidin-2-yl)amino)benzonitrile
467720010 467722500
467720010.EA 860 CHF
467720010. 467722500.
Rilpivirine
Rilpivirine
Formel: C₂₂H₁₈N₆
MW: 366,42 g/mol
Siedepunkt: 634°C (760mmHg)
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD11046372
CAS-Nummer: 500287-72-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to beige to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %