Ezetimibe
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: (3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-3-((S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl)-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one
467690010 467692500
467690010.EA 258 CHF
467690010. 467692500.
Ezetimibe
Ezetimibe
Formel: C₂₄H₂₁F₂NO₃
MW: 409,43 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00937872
CAS-Nummer: 163222-33-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Water ≤0.6 %