tert-Butyl azetidine-1-carboxylate
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
467060010
467060050
467060010.EA
110
CHF
467060010.
467060050.
tert-Butyl azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl azetidine-1-carboxylate
Formel:
C₈H₁₅NO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09264397 CAS-Nummer: 147621-21-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | clear light yellow liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |