2-Chlor-4,6-didimethoxypyrimidin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
457650010
457650050
457650250
457650010.EA
18.3
CHF
457650010.
457650050.
457650250.
2-Chlor-4,6-didimethoxypyrimidin 97%
2-Chlor-4,6-didimethoxypyrimidin
Formel:
C₆H₇ClN₂O₂ Siedepunkt: 317°C (760mmHg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00274530 CAS-Nummer: 13223-25-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to light yellow crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Melting point | 101°C to 105°C |