1,1-Cyclohexanediacetic anhydride 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Oxaspiro[5.5]undecane-2,4-dione, 3,3-Pentamethyleneglutaric Anhydride, 1,1-Cyclohexanediacetic Anhydride, 3-Oxaspiro[5.5]-2,4-undecanedione
358130050 358130250
358130050.EA 51.7 CHF
358130050. 358130250.
1,1-Cyclohexanediacetic anhydride 98%
1,1-Cyclohexanediacetic anhydride
Formel: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Siedepunkt: 336°C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040292
CAS-Nummer: 1010-26-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to light yellow to light orange crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 67°C to 72°C