2,2-Dibrom-2-cyanacetamid 90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Cyano-2,2-dibromoacetamide
358071000 358070250
358071000.EA 70.4 CHF
358071000. 358070250.
2,2-Dibrom-2-cyanacetamid 90%
2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide
Formel: C₃H₂Br₂N₂O
MW: 241.87 g/mol
Siedepunkt: 221°C (760mmHg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00129791
CAS-Nummer: 10222-01-2
EINECS: 233-539-7
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Melting point 122°C to 127°C