5-Phenyl-1,3-oxazole 97%
Lieferant: Thermo Scientific
264220010
264220050
264220010.EA
102
CHF
264220010.
264220050.
5-Phenyl-1,3-oxazole 97%
5-Phenyl-1,3-oxazole
Formel:
C9H7NO MW: 145,1580 g/mol Siedepunkt: 261°C (760mmHg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00067074 CAS-Nummer: 1006-68-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | yellow to beige to brown low melting mass or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |