4H-Pyran-4-on 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: gamma-Pyrone
175750010 175750050
175750010.EA 196 CHF
175750010. 175750050.
4H-Pyran-4-on 98%
4H-Pyran-4-on
Formel: C₅H₄O₂
MW: 96,09 g/mol
Siedepunkt: 210…215°C (760mmHg)
Flash-Pt: 101°C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006576
CAS-Nummer: 108-97-4
EINECS: 203-634-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to light yellow to brown low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 32°C to 34°C