Trypsin-EDTA-Lösungen, Provitro
Lieferant: PROVITRO
2040001 2040002
PRTV2040001EA 51 CHF
PRTV2040001 PRTV2040002
Trypsin-EDTA-Lösungen, Provitro
Zellkultur-Ergänzungen und -Zusätze
Das Passagekit unmittelbar nach der Lieferung bei −20 °C im Dunkeln lagern. Vor Gebrauch das Passagekit auftauen. Nach dem Auftauen das Passagekit bei 2 °C bis 8 °C im Dunkeln maximal 4 Wochen lagern. Achtung: Nach dem Auftauen ist die Haltbarkeit auf 4 Wochen begrenzt.
Nach dem Auftauen kann das Passagekit bei 2 °C bis 8 °C im Dunkeln bis zu 1 Monat gelagert werden.. Das Medium nicht über 37 °C erhitzen oder unkontrollierbare Wärmequellen (z. B. Mikrowellengeräte) verwenden.
Frieren Sie das Kit nicht wieder ein. Dies kann zu hohen Salzkonzentrationen durch Ausfrieren von reinem Wasser führen, was zu irreversiblen Schäden führt.
Übermäßige Trypsinierung führt zu irreversiblen Schäden.
Überschreiten Sie aufgrund der tryptischen Aktivität dieses Passagekits nicht die empfohlene Inkubationszeit. Wenn die Zellen zu lange der Inkubation ausgesetzt werden, führt dies zu irreversiblen Schäden an Ihrer Kultur.
Verpackung: Die Proben bleiben ab dem Empfangsdatum zwölf Monate lang stabil, wenn sie im Temperaturbereich von −20 bis −80 °C gelagert werden. Um optimale Lagerbedingungen zu gewährleisten, halten Sie bei diesen Temperaturen eine sterile Umgebung aufrecht. Für eine bessere Konservierung ist es ratsam, das Protein zu aliquotieren. Vermeiden Sie wiederholte Gefrier-Auftau-Zyklen der Proben, um einen Abbau zu verhindern und die Integrität des Materials zu erhalten.