4-Nitrobenzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
A18512.14 A18512.22 A18512.36
A18512.14EA 109 CHF
A18512.14 A18512.22 A18512.36
4-Nitrobenzolsulfonylchlorid 97%
4-Nitrobenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄ClNO₄S
Siedepunkt: 143…144 °C/1.5 mm
Melting Pt: 76…80 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007445
CAS-Nummer: 98-74-8
EINECS: 202-697-9
UN: 3261
ADR: 8,III