Sterilisierrolle, Tyvek
Lieferant: STERIS
200737.00001 200737.00003
STER200737.00001EA 0 CHF
STER200737.00001 STER200737.00003
Sterilisierrolle, Tyvek
Sterilisationsindikatoren
Diese Sterilisationsröhrchen von STERIS sind aus Tyvek gefertigt. Dieses einzigartige Material für Sterilbarrieresysteme ist bekannt für seine außergewöhnliche Festigkeit, Haltbarkeit und Reißfestigkeit.
  • Farbe: Weiß
Es kann für Ethylenoxid- und Gamma-Sterilisation, aber auch für VHP-Sterilisation (mit Wasserstoffperoxiddampf) verwendet werden.
Sterilisationsröhrchen eignen sich zum Verpacken besonders langer Instrumente oder zur Herstellung individueller Beutel mit Überlänge. Tyvek-Rollen sind bei 100 bis 120 °C versiegelbar.
Anwendungen: Abteilung Chirurgie, Orthopädie, Urologie, Dermatologie, Allgemeinmedizin, Dental, Gynäkologie, Kieferorthopädie, HNO, Kieferchirurgie, Augenheilkunde, Veterinärmedizin, Tätowierung, Podologie.
Zertifizierungen: Die Tyvek-Rollen wurden unter Einhaltung der Qualitätsmerkmale nach DIN EN ISO 13485 hergestellt und entsprechen DIN EN ISO 11607-1 und -2.