Hydraulischer T-Gewindeadapter
Lieferant: Parker
PARK4J6MK4SEA 1110 CHF
PARK4J6MK4S
Hydraulischer T-Gewindeadapter
Adapter Adapter, Normschliff mit Schlaucholiven
Gleiche 3-Wege-T-Verbindung mit Innengewinde und Überwurfmuttern.
  • Schlauchdrehverbinder
  • Zylindergewindeadapter BSP
  • Alle Adapter haben einen Arbeitstemperaturbereich von −40 bis +120 °C und einen maximalen Betriebsdruck von 350 bar.
Die Adapterserie K4 von Parker kann mit den Adaptern D9/92, B1, B2 und B4 von Parker verwendet werden. Durch Verwendung einer Verbunddichtung können auch gerade Armaturen als Adapter mit ISO 1179-1/DIN 3852-Anschlüssen verwendet werden. Hydraulische Systeme können mit hohem Druck arbeiten und Armaturen und Adapter können extremen Belastungen wie Vibrationen und unkontrollierten Druckspitzen ausgesetzt sein.
Hergestellt aus Stahl gemäß BS5200 mit einer zinkgelb chromatierten Oberfläche für eine hohe Korrosionsbeständigkeit (500 Stunden im Salzsprühtest). Der 60°-Innenkegel macht diese Adapter zu einem idealen Anschlussstück für die Verwendung mit unserem Sortiment an wiederverwendbaren BSP-Anschlüssen und Crimp-Schlauchbaugruppen.