ECOSAN® Neutraler Hautreiniger
Lieferant: FAWECO HAUTSCHUTZ
13897-003 13897-024 13897-033
FAWE13897-003EA 386 CHF
FAWE13897-003 FAWE13897-024 FAWE13897-033
ECOSAN® Neutraler Hautreiniger
Hautpflege Seifen und Hautreiniger
Neutrales Reinigungssyndet, auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
  • Transparentes Hautwaschmittel
  • Farbstofffrei
  • Seifen- und alkalifrei
  • Hautneutraler pH-Wert
  • Parfüm- und duftstofffrei
BLAUER ENGEL Umweltzeichen und EU-Umweltzeichen für 1000-ml-Neptune-Flaschen und 2000-ml-Faltflaschen.
Zertifizierungen: HACCP-konform.