Sicherheitscontainer
Lieferant: DELTALAB
232821 232828 232826
DELT232821EA 10.3 CHF
DELT232821 DELT232828 DELT232826
Sicherheitscontainer
Behälter Abfallbehälter für spitze/scharfe Abfälle
Aus recyceltem Kunststoff. Geeignet für einen bestimmten Zweck und angepasst an die Anforderungen aller Arten von Gesundheits- und Technikabteilungen wie Behandlungsräume und Labore und technische Einrichtungen. Einhändige Trennung. Starke Griffe zum Transportieren.
  • Durchstichfestigkeit
  • Autoklavierbar bei 121 °C
Design, das darauf abzielt, Verletzungen durch scharfe Gegenstände zu reduzieren, indem die Behälter in Schalen mit mehreren Vertiefungen so nah wie möglich an den Behandlungsort gebracht werden. Scharfe Gegenstände werden sicher am „More Product Information