Salzsäure 0,1 mol/L
Lieferant: CPACHEM
ACSDCH8006013.1LEA 62.6 CHF
ACSDCH8006013.1L
Salzsäure 0,1 mol/L
Salzsäure
Zertifizierungen: ISO 9001 certified.
Bestellinformation: Shelf life on ship date: 24 months - Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Formel: HCl
MW: 36,46 g/mol
Siedepunkt: 100 °C
Dichte: ~1,00055 g/cm³
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0