Methylorange USP
Lieferant: REAGECON
Synonyms: Natrium-4-(4-dimethylaminophenylazo)benzolsulfonat4-(4-(Dimethylamino)phenylazo)benzolsulfonsäure NatriumsalzOrange III(4-(Dimethylamino)azobenzol-4'-sulfonsäure NatriumsalzGoldorangeHelianthin
REGEUSP3405EA 54.1 CHF
REGEUSP3405
Methylorange USP
Methylorange
Formel: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327,34 g/mol
MDL Number: MFCD00007502
CAS-Nummer: 547-58-0