Ammoniaklösung, Testlösung (TS)
Lieferant: CPACHEM
Synonyms: AmmoniakAmmoniumhydroxid
ACSDCH8002013.1LEA 105 CHF
ACSDCH8002013.1L
Ammoniaklösung, Testlösung (TS)
Ammoniaklösung
Zertifizierungen: ISO 9001 certified.
Formel: NH₃
MW: 35,05 g/mol
Lager Temperatur: Room Temperature
MDL Number: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6