Rückschlagventil
Lieferant: Neubert
NEUB0730-20-14EA 660 CHF
NEUB0730-20-14
Rückschlagventil
Ventile Rückschlagventile
Loser Verschluss mit Rückschlagventil mit variablem Gewicht.
  • Kugelschliffverschluss mit Dichtung
  • Eigengewicht der Schliffhaube
  • Einstellbar durch zusätzliche Glasgewichte
Material: Borosilikatglas 3.3; gefüllt mit Glasperlen; mit Verschlusskappe GL 32.