BasicKjel Destillationseinheit
Lieferant: Büchi
BUCH11K36521110EA 0 CHF
BUCH11K36521110
BasicKjel Destillationseinheit
Destillationssysteme Kjeldahl-Destillationssysteme
Zur Protein- und Stickstoffbestimmung (TKN, NPN, TVBN, Ammoniak, Nitrat/Nitrit und Kasein). Möglichkeit zum Anschluss von Metrohm- oder SI-Analytics-Titratoren für das MultiKjel.
Drei mögliche Ausrüstungsgegenstände:
EasyKjel: Standardeinheit
BasicKjel: Zwischeneinheit
MultiKjel: Erweiterte Einheit
Zwei Schutzarten: Schutzvase aus Kunststoff oder Glas: Zum Schutz des Kondensators vor Spritzern, die durch die Destillation von Wasserdampf entstehen.