Xylenolorange Verreibung 1% in Kaliumnitrat 1% (w/w) in Kaliumnitrat Reag. Ph. Eur. 1096301
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
87963.150EA
205
CHF
87963.150
Xylenolorange Verreibung 1% in Kaliumnitrat 1% (w/w) in Kaliumnitrat Reag. Ph. Eur. 1096301
Xylenolorange Verreibung 1% in Kaliumnitrat
The reagent is specially intended for use in testing Ph Eur and monographs. This solution was produced according 4.1.1 of Ph Eur specifications using Ph Eur reagent quality components and water meeting the Ph Eur monograph requirement for Purified Water.
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel:
C₃₁H₃₂N₂O₁₃S MW: 672,67 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014580 CAS-Nummer: 1611-35-4 EINECS: 216-553-8 UN: 1486 ADR: 5.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Test for sensitivity | passes test |