Kaliumpyroantimonat 0.05 mol/l in Kaliumhydroxid-Lösung Reag. Ph. Eur. 1071301
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
87725.180EA
181
CHF
87725.180
Kaliumpyroantimonat 0.05 mol/l in Kaliumhydroxid-Lösung Reag. Ph. Eur. 1071301
Kaliumpyroantimonat
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel:
KSbO₃·3H₂O MW: 262,9 g/mol |
MDL Number:
MFCD00011415 CAS-Nummer: 12208-13-8 EINECS: 235-387-7 UN: 3266 ADR: 8,III |