Blei(II)acetat auf Watte Reag. Ph. Eur. 1048101
Lieferant: VWR Chemicals
85868.130EA 353 CHF
85868.130
Blei(II)acetat auf Watte Reag. Ph. Eur. 1048101
Blei(II)acetat auf Watte
  • Composition: 1 dilute acetic acid:10 lead acetate solution
  • Form: Cottony balls
The reagent is specially intended for use in testing Ph Eur and monographs. This solution was produced according 4.1.1 of Ph Eur specifications using Ph Eur reagent quality components and water meeting the Ph Eur monograph requirement for Purified Water.
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: (H₃CCOO)₂Pb
MW: 325,29 g/mol
CAS-Nummer: 6080-56-4