Chloralhydrat ≥80% Reag. Ph. Eur. 1017901
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Trichloracetaldehyd Monohydrat2,2,2-Trichlor-1,1-ethandiol
87804.180EA 228 CHF
87804.180
Chloralhydrat ≥80% Reag. Ph. Eur. 1017901
Chloralhydrat
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: Cl₃CCH(OH)₂
MW: 165,4 g/mol
MDL Number: MFCD00044479
CAS-Nummer: 302-17-0
EINECS: 206-117-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/68/21/2296821.jpg