Wright's Färbung für die Färbung in der Mikroskopie
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLE57163864-25GEA 0 CHF
MOLE57163864-25G
Wright's Färbung für die Färbung in der Mikroskopie
Wright's Färbung
Dichte: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082143
CAS-Nummer: 68988-92-1
EINECS: 273-541-5