Wright's Färbung Microscopy_Staining
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Eosin Methylene blue solution according to Wright, Wright's eosin methylene blue
A17903.14 A17903.22
A17903.14EA 105 CHF
A17903.14 A17903.22
Wright's Färbung Microscopy_Staining
Wright's Färbung
Dichte: 0.8 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00082143
CAS-Nummer: 68988-92-1