Wright's Färbung, rein, zertifiziert for microscopical staining
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Eosin Methylene blue solution according to Wright, Wright's eosin methylene blue
422640100 422640250 422641000
ACRO422640100EA 33 CHF
ACRO422640100 ACRO422640250 ACRO422641000
Wright's Färbung, rein, zertifiziert for microscopical staining
Wright's Färbung
Dichte: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082143
CAS-Nummer: 68988-92-1
EINECS: 273-541-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
BSC Certification Passes