Natriumchlorid regeneration salt für die Enthärtung von Wasser
Lieferant: Roth Carl
ROTHN049.1EA
9.4
CHF
ROTHN049.1
Natriumchlorid regeneration salt für die Enthärtung von Wasser
Natriumchlorid
Formel:
NaCl MW: 58,44 g/mol Siedepunkt: 1416 °C (1013 hPa) Melting Pt: 801 °C Dichte: 2,17 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003477 CAS-Nummer: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...