Natriumazid
Lieferant: EUROCLONE
Gefahr
Synonyms: Sodium triazide
EMR209050 EMR209100 EMR209500
EURLEMR209050EA 0 CHF
EURLEMR209050 EURLEMR209100 EURLEMR209500
Natriumazid
Natriumazid
Formel: NaN₃
Melting Pt: 275 °C
Dichte: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003536
CAS-Nummer: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08653