Formalinlösung 10%, gepuffert (neutral) (pH 7.0 ± 0.2), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
Synonyms: FormaldehydFormolMethanalMethylaldehyd
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
HT501128-4LEA 103 CHF
HT501128-4L
Formalinlösung 10%, gepuffert (neutral) (pH 7.0 ± 0.2), Sigma-Aldrich®
Formalinlösung
(= 10% Formaline solution)
Formel: CH₂O
MW: 30,03 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8