Florisil® für die Analyse von Pestizidrückständen
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Talc, Magnesium silicate, activated, Silicic acid magnesium salt, Florisil
T201.1 T201.2
ROTHT201.1EA 166.8 CHF
ROTHT201.1 ROTHT201.2
Florisil® für die Analyse von Pestizidrückständen
Magnesiumsilikat
Formel: MgO₃Si
MDL Number: MFCD00078249
CAS-Nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1