Magnesiumsilikat für die Chromatographie
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Synonyms: Aktiviertes MagnesiumsilikatKieselsäure Magnesiumsalz, aktivFlorisilKieselsäure Magnesiumsalz
MANA815710.5EA 1040 CHF
MANA815710.5
Magnesiumsilikat für die Chromatographie
Magnesiumsilikat
Formel: MgO₃Si
MW: 100,38 g/mol
MDL Number: MFCD00078249
CAS-Nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1